Diethyl acetamidomalonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A14048.14
A14048.22
A14048.36
A14048.14EA
28.24
EUR
A14048.14
A14048.22
A14048.36
Diethyl acetamidomalonate ≥98%
Diethyl acetamidomalonate
Purity: 98+%
CAS No.: 1068-90-2
Molecular Formula: CH3CONHCH(CO2CH2CH3)2
Formula Weight: 217.22
Melting Point: 96-99°
Boiling Point: 185°/20mm
MDL No.: MFCD00009146
Vzorec:
C₉H₁₅NO₅ Teplota varu: 185 °C (20 mmHg) Teplota tavenia: 96…99 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009146 Číslo CAS: 1068-90-2 EINECS: 213-952-9 |