Tlačiť
Phenylphosphonic dichloride ≥90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phenyldichlorophosphine oxide, Dichlorophenylphosphine oxide
A13777.0B A13777.18 A13777.30
A13777.0BEA 543.92 EUR
A13777.0B A13777.18 A13777.30
Phenylphosphonic dichloride ≥90%
Phenylphosphonic dichloride
Purity: 90+% CAS No.: 824-72-6 Molecular Formula: C6H5Cl2OP Formula Weight: 194.99 Flash Point: 204°(399°F) Refractive Index: 1.5600 Melting Point: 1-3° Boiling Point: 258° Beilstein Reference: 1072240 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002070
Vzorec: C₆H₅Cl₂OP
Teplota varu: 258 °C
Teplota tavenia: 1…3 °C
Hustota: 1,379
Teplota vzplanutia: 204 °C (399 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002070
Číslo CAS: 824-72-6
EINECS: 212-534-3
OSN: 3265
ADR: 8,II