Tlačiť
Diphenyl chlorophosphate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Diphenyl phosphorochloridate
A13546.0B A13546.18 A13546.30
A13546.0BEA 447.65 EUR
A13546.0B A13546.18 A13546.30
Diphenyl chlorophosphate ≥97%
Diphenyl chlorophosphate
Purity: 97% CAS No.: 2524-64-3 Molecular Formula: C12H10ClO3P Formula Weight: 268.64 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.5500 Boiling Point: 145-147°/1mm Beilstein Reference: 654130 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00003030
Vzorec: C₁₂H₁₀ClO₃P
Teplota varu: 145…147 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,296
Teplota vzplanutia: 113 °C (235 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003030
Číslo CAS: 2524-64-3
EINECS: 219-759-6
OSN: 3265
ADR: 8,III