Cyanoacetamide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Cyanoacetamide
A12482.0E
A12482.22
A12482.36
A12482.0EEA
539.15
EUR
A12482.0E
A12482.22
A12482.36
Cyanoacetamide ≥99%
Cyanoacetamide
Purity: 99%
CAS No.: 107-91-5
Molecular Formula: NCCH2CONH2
Formula Weight: 84.08
Flash Point: 215°(419°F)
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 878221
Merck Reference: 14,2688
MDL No.: MFCD00008024
Vzorec:
C₃H₄N₂O Mw: 84.08 Teplota tavenia: 118…122 °C Teplota vzplanutia: 215 °C (419 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008024 Číslo CAS: 107-91-5 EINECS: 203-531-8 |