Sodium benzenesulphinate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A12118.14
A12118.22
A12118.36
A12118.14EA
33.61
EUR
A12118.14
A12118.22
A12118.36
Sodium benzenesulphinate ≥98%
Sodium benzenesulphinate
Purity: 98%
CAS No.: 873-55-2
Molecular Formula: C6H5NaO2S
Formula Weight: 164.16
Melting Point:
Vzorec:
C₆H₅NaO₂S Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013135 Číslo CAS: 873-55-2 EINECS: 212-842-8 |