Tlačiť
Paladium 10% on carbon, dry for use as a catalyst Type 487
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12012.04 A12012.06 A12012.09 A12012.14 A12012.18
A12012.04EA 142 EUR
A12012.04 A12012.06 A12012.09 A12012.14 A12012.18
Paladium 10% on carbon, dry for use as a catalyst Type 487
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Merck Reference: 14,6989 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00011167
Vzorec: Pd
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011167
Číslo CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
OSN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,6989