Tlačiť
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methyl-1-phenyl-2,3-dihydro-1H-phosphole 1-oxide
A11792.06 A11792.14 A11792.22 AB118007.0025
A11792.06EA 104.69 EUR
A11792.06 A11792.14 A11792.22 ABCRAB118007.0025
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide ≥94%
3-Methyl-1-phenyl-2-phospholene-1-oxide
Purity: 94% CAS No.: 707-61-9 Molecular Formula: C11H13OP Formula Weight: 192.19 Odour: Unpleasant Melting Point: 60-65° Boiling Point: 173-174°/0.7mm Beilstein Reference: 609223 MDL No.: MFCD00014518
Vzorec: C₁₁H₁₃OP
Teplota varu: 173…174 °C (0,7 mmHg)
Teplota tavenia: 60…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014518
Číslo CAS: 707-61-9
EINECS: 211-901-5