Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11456.09
A11456.18
A11456.30
A11456.09EA
59.37
EUR
A11456.09
A11456.18
A11456.30
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride ≥97%
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Purity: 97%
CAS No.: 1271-19-8
Molecular Formula: C10H10Cl2Ti
Formula Weight: 249.00
Odour: Odourless
Melting Point: ca 285° dec.
MDL No.: MFCD00003723
Vzorec:
C₁₀H₁₀Cl₂Ti Teplota tavenia: ∼ 285 °C (rozkl.) Hustota: 1,60 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003723 Číslo CAS: 1271-19-8 EINECS: 215-035-9 OSN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,9482 |