Tlačiť
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Titanocenedichloride, Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride, Titanocene dichloride
A11456.09 A11456.18 A11456.30
A11456.09EA 59.28 EUR
A11456.09 A11456.18 A11456.30
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride ≥97%
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Purity: 97% CAS No.: 1271-19-8 Molecular Formula: C10H10Cl2Ti Formula Weight: 249.00 Odour: Odourless Melting Point: ca 285° dec. MDL No.: MFCD00003723
Vzorec: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
Mw: 248.97
Teplota tavenia: ∼ 285 °C (rozkl.)
Hustota: 1.60
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003723
Číslo CAS: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
OSN: 3261
ADR: 8 II