Phenyl dichlorophosphate 97%, rods
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 770-12-7
Molecular Formula: C6H5Cl2O2P
Formula Weight: 210.98
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: -1°
Boiling Point: 241-243°
Beilstein Reference: 511863
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002067
Vzorec:
C₆H₅Cl₂O₂P Teplota varu: 241…243 °C Teplota tavenia: –1 °C Hustota: 1,415 Teplota vzplanutia: 112 °C (233 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002067 Číslo CAS: 770-12-7 EINECS: 212-220-6 OSN: 3265 ADR: 8,II |