Aminoacetaldehyde diethyl acetal 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,2-Diethoxyethanamine, 2-Aminoacetaldehyde diethylacetal
A10427.14
A10427.22
A10427.14EA
89.45
EUR
A10427.14
A10427.22
Aminoacetaldehyde diethyl acetal 98%
Aminoacetaldehyde diethyl acetal
Purity: 98%
CAS No.: 645-36-3
Molecular Formula: C6H15NO2
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 162-163°
Beilstein Reference: 506067
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008136
Vzorec:
C₆H₁₅NO₂ Teplota varu: 162…163 °C Hustota: 0,916 Teplota vzplanutia: 45 °C (113 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008136 Číslo CAS: 645-36-3 EINECS: 211-439-4 ADR: 3,III |