Mercury(II) trifluoroacetate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98+%
CAS No.: 13257-51-7
Molecular Formula: C4F6HgO4
Formula Weight: 426.62
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 167-169°
Beilstein Reference: 3633860
UN No.: 2025
MDL No.: MFCD00013201
Vzorec:
C₄F₆HgO₄ Teplota tavenia: 167…169 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013201 Číslo CAS: 13257-51-7 EINECS: 236-250-4 OSN: 2025 ADR: 6.1,II |