Indium arsenide 99,9999 Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
12932.04
12932.09
12932.04EA
191.07
EUR
12932.04
12932.09
Indium arsenide 99,9999 Metals basis
Indium arsenide
Purity: 99.9999%
CAS No.: 1303-11-3
Molecular Formula: InAs
Formula Weight: 189.74
Physical Form: 1.5-9.5mm Polycrystalline Pieces
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,4949
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00016144
Vzorec:
AsIn Mw: 189.74 Teplota tavenia: 936 Hustota: 5.67 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016144 Číslo CAS: 1303-11-3 EINECS: 215-115-3 OSN: 1557 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,4949 |