1,4-Butylenglykol-diakrylát ≥99% (reactive esters) stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Stabilizácia:
Stabilised with hydroquinone (HQ)
32780.06
32780.14
32780.22
32780.06EA
41.72
EUR
32780.06
32780.14
32780.22
1,4-Butylenglykol-diakrylát ≥99% (reactive esters) stabilised
1,4-Butylenglykol-diakrylát
Stabilized with 50-105 ppm hydroquinone
Purity: 99+%
CAS No.: 1070-70-8
Molecular Formula: C10H14O4
Formula Weight: 198.22
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₄ Teplota varu: 83 °C (0,3 mmHg) Hustota: 1,051 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00014940 Číslo CAS: 1070-70-8 EINECS: 213-979-6 OSN: 1760 ADR: 8,III |