Tlačiť
Ammonium sulphite monohydrate ≥92%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
17996.A1 17996.A7
17996.A1EA 71.8 EUR
17996.A1 17996.A7
Ammonium sulphite monohydrate ≥92%
Ammonium sulphite monohydrate
Purity: 92% min CAS No.: 7783-11-1 Molecular Formula: H8N2O3S.H2O Formula Weight: 134.15 (116.14anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.41 Refractive Index: 1.5150 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White Melting Point: 60-70° dec. Merck Reference: 14,557 MDL No.: MFCD00066094
Vzorec: H₈N₂O₃S·1H₂O
Teplota tavenia: 60…70 °C (rozkl.)
Hustota: 1,41
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066094
Číslo CAS: 7783-11-1
EINECS: 233-484-9
Merck Index: 14,557