Tlačiť
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid) 50% (w/w) vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
14142.18 14142.36 14142.57
14142.18EA 70.6 EUR
14142.18 14142.36 14142.57
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid) 50% (w/w) vodný roztok
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid)
CAS No.: 6303-21-5 Molecular Formula: H3O2P Formula Weight: 66.00 Physical Form: Liquid Density: 1.225 Appearance: Colourless Odour: Pungent UN No.: 3264 MDL No.: MFCD02183592
Vzorec: H₃O₂P
Hustota: 1,225
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02183592
Číslo CAS: 6303-21-5
EINECS: 228-601-5
OSN: 3264
ADR: 8,II