Zirconium(IV) acetylacetonate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
14065.18
14065.30
14065.18EA
130.37
EUR
14065.18
14065.30
Zirconium(IV) acetylacetonate
Zirconium(IV) acetylacetonate
CAS No.: 17501-44-9
Molecular Formula: C20H28O8Zr
Formula Weight: 487.66
Physical Form: Crystals
Appearance: White
Odour: Weak
MDL No.: MFCD00000036
Vzorec:
C₂₀H₂₈O₈Zr Teplota tavenia: 191…195 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000036 Číslo CAS: 17501-44-9 EINECS: 241-510-5 |