Tlačiť
Zirconium(IV) acetylacetonate
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Tetrakis(2,4-pentanedionato)zirconium(IV), Zirconium(IV) 2,4-pentanedionate
14065.18 14065.30
14065.18EA 130.37 EUR
14065.18 14065.30
Zirconium(IV) acetylacetonate
Zirconium(IV) acetylacetonate
CAS No.: 17501-44-9 Molecular Formula: C20H28O8Zr Formula Weight: 487.66 Physical Form: Crystals Appearance: White Odour: Weak MDL No.: MFCD00000036
Vzorec: C₂₀H₂₈O₈Zr
Mw: 487.66
Teplota tavenia: 191…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000036
Číslo CAS: 17501-44-9
EINECS: 241-510-5