Tlačiť
Bis(cyclopentadienyl)ruthenium (≥43,2% Ru)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Packaged under argon.
12781.03 12781.06
12781.03EA 310.07 EUR
12781.03 12781.06
Bis(cyclopentadienyl)ruthenium (≥43,2% Ru)
Bis(cyclopentadienyl)ruthenium
CAS No.: 1287-13-4 Molecular Formula: C10H10Ru Formula Weight: 231.26 Physical Form: Crystalline, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Melting Point: 194-198° MDL No.: MFCD00001442
Vzorec: C₁₀Ru
Teplota tavenia: 194…198 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001442
Číslo CAS: 1287-13-4
EINECS: 215-065-2