Bis(cyclopentadienyl)ruthenium (≥43,2% Ru)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Packaged under argon.
CAS No.: 1287-13-4
Molecular Formula: C10H10Ru
Formula Weight: 231.26
Physical Form: Crystalline, Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: 194-198°
MDL No.: MFCD00001442
Vzorec:
C₁₀Ru Teplota tavenia: 194…198 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001442 Číslo CAS: 1287-13-4 EINECS: 215-065-2 |