Tlačiť
Tetraethylene glycol monomethyl ether 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: mPEG4-OH
420350050 420350250
ACRO420350050EA 118.73 EUR
ACRO420350050 ACRO420350250
Tetraethylene glycol monomethyl ether 98%
Tetraethylene glycol monomethyl ether
Vzorec: C₉H₂₀O₅
Teplota varu: 158…160 °C (5 mmHg)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041756
Číslo CAS: 23783-42-8
EINECS: 245-883-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %