Tlačiť
N,N-Dimethylallylamine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
407980250 407980050
ACRO407980250EA 237.46 EUR
ACRO407980250 ACRO407980050
N,N-Dimethylallylamine 98%
N,N-Dimethylallylamine
Vzorec: C₅H₁₁N
Teplota vzplanutia: 8 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00038234
Číslo CAS: 2155-94-4
EINECS: 218-458-7
OSN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %