Tlačiť
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
381300010 381300050
ACRO381300010EA 98.28 EUR
ACRO381300010 ACRO381300050
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene 97%
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene
Vzorec: C₈H₁₆Si
Teplota vzplanutia: 6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191877
Číslo CAS: 86318-61-8
OSN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %