Tlačiť
4-Nitrobenzyl chloroformate 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Nitrobenzyl carbonochloridate
376040050 376040250
ACRO376040050EA 73.81 EUR
ACRO376040050 ACRO376040250
4-Nitrobenzyl chloroformate 95%
4-Nitrobenzyl chloroformate
Vzorec: C₈H₆ClNO₄
Mw: 215.59
Teplota tavenia: 32 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007375
Číslo CAS: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6
OSN: 2923
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to yellow to beige Solid and/or chunks or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 36 °C
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)