Tlačiť
(±)-β-Aminophenethyl alcohol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
374280010 374280050
ACRO374280010EA 43.26 EUR
ACRO374280010 ACRO374280050
(±)-β-Aminophenethyl alcohol 98%
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.18
Teplota varu: 261 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 53…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00130145
Číslo CAS: 7568-92-5
OSN: 3263
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %