Tlačiť
2-Bromoethyl ethyl ether 90%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
367400250 367401000
ACRO367400250EA 94.26 EUR
ACRO367400250 ACRO367401000
2-Bromoethyl ethyl ether 90%
2-Bromoethyl ethyl ether
Vzorec: C₄H₉BrO
Teplota varu: 125…127 °C
Hustota: 1,357 g/cm³
Teplota vzplanutia: 21 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00000237
Číslo CAS: 592-55-2
EINECS: 209-763-6
OSN: 2340
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4435 to 1.4515 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %