Tlačiť
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 6-aminonicotinate, 6-Aminonicotinic acid methyl ester
366810050 366810250
ACRO366810050EA 179.85 EUR
ACRO366810050 ACRO366810250
Methyl-6-aminonicotinate 97%
Methyl-6-aminonicotinate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Mw: 152.15
Teplota tavenia: 159…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00797844
Číslo CAS: 36052-24-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
HPLC ≥96.0 %