Tlačiť
Pentaethylene glycol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,6,9,12-Tetraoxatetradecane-1,14-diol
350730050 350730250
ACRO350730050EA 182.66 EUR
ACRO350730050 ACRO350730250
Pentaethylene glycol 98%
Pentaethylene glycol
Vzorec: C₁₀H₂₂O₆
Mw: 238.28
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002878
Číslo CAS: 4792-15-8
EINECS: 225-341-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %