Tlačiť
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Pyrrolidino-1-cyclohexene
334830250 334831000
ACRO334830250EA 83.83 EUR
ACRO334830250 ACRO334831000
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine 95%
1-(1-Cyclohexen-1-yl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₇N
Teplota varu: 114…115 °C (15 mmHg)
Teplota vzplanutia: 66 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003163
Číslo CAS: 1125-99-1
EINECS: 214-414-6
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %