Tlačiť
Dichloro(methyl)phosphine 90% tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
310240100 310240500
ACRO310240100EA 410.35 EUR
ACRO310240100 ACRO310240500
Dichloro(methyl)phosphine 90% tech.
Dichloro(methyl)phosphine
Vzorec: CH₃Cl₂P
Teplota varu: 81…82 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,3 g/cm³
Teplota vzplanutia: 48 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013616
Číslo CAS: 676-83-5
EINECS: 211-631-8
OSN: 2845
ADR: 4.2,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4945 to 1.4985 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %