Tlačiť
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
307570010 307570050 307570250
ACRO307570010EA 52.47 EUR
ACRO307570010 ACRO307570050 ACRO307570250
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol 98%
(S)-(+)-β-Aminophenethyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.18
Teplota tavenia: 75…79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064404
Číslo CAS: 20989-17-7
OSN: 3263
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24.5° to +26.5° (20 °C, 589 nm) (c=6, CH3OH)