Tlačiť
Diethyl acetylenedicarboxylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Diethyl but-2-yne-1,4-dioate
296350250 296351000
ACRO296350250EA 111.91 EUR
ACRO296350250 ACRO296351000
Diethyl acetylenedicarboxylate 97%
Diethyl acetylenedicarboxylate
Vzorec: C₈H₁₀O₄
Teplota varu: 107…110 °C (11 mmHg)
Teplota tavenia: 1…3 °C
Teplota vzplanutia: 94 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009186
Číslo CAS: 762-21-0
EINECS: 212-095-8
OSN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %