Tlačiť
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal 97% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (1,1-Dimethoxyethyl)dimethylamine, 1,1-Dimethoxy-N,N-dimethylethanamine
264130250 264131000
ACRO264130250EA 262.37 EUR
ACRO264130250 ACRO264131000
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal 97% stabilised
N,N-Dimethylacetamide dimethyl acetal
Vzorec: C₆H₁₅NO₂
Mw: 133.19
Teplota varu: 110…118 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.911 g/cm³
Teplota vzplanutia: 8 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008476
Číslo CAS: 18871-66-4
EINECS: 242-641-0
OSN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Stabilizer sodium carbonate
Titration with HClO4 ≥96.0 %