Tlačiť
3-Hydroxypicolinic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
241050050 241050250
ACRO241050050EA 169.44 EUR
ACRO241050050 ACRO241050250
3-Hydroxypicolinic acid 98%
3-Hydroxypicolinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₃
Mw: 139.11
Teplota tavenia: 208…212 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006294
Číslo CAS: 874-24-8
EINECS: 212-859-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 214 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %