Tlačiť
(R)-(+)-Epoxystyrene 95%, 95% ee
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
240550050 240550010 240550250
ACRO240550050EA 141.6 EUR
ACRO240550050 ACRO240550010 ACRO240550250
(R)-(+)-Epoxystyrene 95%, 95% ee
(R)-(+)-Epoxystyrene
Vzorec: C₈H₈O
Teplota varu: 192…195 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –37 °C
Hustota: 1,053 g/cm³
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00066210
Číslo CAS: 20780-53-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥94 %
Specific optical rotation +31° to +35° (20°C, 589 nm) (neat)