Tlačiť
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal 97% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-1,1-dimethoxyethane
221871000 221870250
ACRO221871000EA 182.66 EUR
ACRO221871000 ACRO221870250
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal 97% stabilised
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal
Vzorec: BrH₂CCH(OCH₃)₂
Mw: 169.02
Teplota varu: 148…150 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.43 g/cm³
Teplota vzplanutia: 51 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000213
Číslo CAS: 7252-83-7
EINECS: 230-669-6
OSN: 2929
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.2 % potassium carbonate