Tlačiť
Methylenediphosphonic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Medronic acid
215070010 215070050
ACRO215070010EA 91.46 EUR
ACRO215070010 ACRO215070050
Methylenediphosphonic acid 98%
Methylenediphosphonic acid
Vzorec: CH₆O₆P₂
Teplota varu: 82 °C (6 mmHg)
Teplota tavenia: 200…204 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002139
Číslo CAS: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 197 to 204 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %