Tlačiť
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid) 50% in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
201000010 201000050 201005001
ACRO201000010EA 314.04 EUR
ACRO201000010 ACRO201000050 ACRO201005001
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid) 50% in water
Phosphinic acid (Hypophosphorous acid)
Vzorec: H₃O₂P
Mw: 66
Teplota varu: 108 °C (1013hPa)
Teplota tavenia: –25 °C
Hustota: 1.27 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02183592
Číslo CAS: 6303-21-5
EINECS: 228-601-5
OSN: 3264
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 48.0 to 52.0 %