Tlačiť
Platina 5% on activated carbon hydrogenation catalyst
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
195230100 195230500
ACRO195230100EA 241.88 EUR
ACRO195230100 ACRO195230500
Platina 5% on activated carbon hydrogenation catalyst
Platina
Vzorec: Pt
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011179
Číslo CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
OSN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Black Powder
Assay 5 % (Pt)
Additional info < 85 um: 90%