Platina 5% on activated carbon hydrogenation catalyst
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
195230100
195230500
ACRO195230100EA
241.88
EUR
ACRO195230100
ACRO195230500
Platina 5% on activated carbon hydrogenation catalyst
Platina
Vzorec:
Pt Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011179 Číslo CAS: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 OSN: 1325 ADR: 4.1,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Black Powder |
Assay | 5 % (Pt) |
Additional info | < 85 um: 90% |