Tlačiť
Paladium 10% on activated carbon, dry, unreduced
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
195030100 195030500 195030010 195032500
ACRO195030100EA 488.17 EUR
ACRO195030100 ACRO195030500 ACRO195030010 ACRO195032500
Paladium 10% on activated carbon, dry, unreduced
Palladium
Vzorec: Pd
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011167
Číslo CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
OSN: 3178
ADR: 4.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Black Powder
Assay 9.7 to 10.3 % (Pd)
Loss on drying ≤5 %