Tlačiť
Bis(trimethylsilyl)acetylene 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
182010100 182010500
ACRO182010100EA 90.53 EUR
ACRO182010100 ACRO182010500
Bis(trimethylsilyl)acetylene 99%
Bis(trimethylsilyl)acetylene
Vzorec: C₈H₁₈Si₂
Mw: 170.4
Teplota varu: 136…137 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 21…24 °C
Hustota: 0.75 g/cm³
Teplota vzplanutia: 2 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008276
Číslo CAS: 14630-40-1
EINECS: 238-671-9
OSN: 1325
ADR: 4.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %