Tlačiť
Tetraethylene glycol dimethyl ether 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
174110010 174112500 174110025
ACRO174110010EA 174.09 EUR
ACRO174110010 ACRO174112500 ACRO174110025
Tetraethylene glycol dimethyl ether 99%
Tetraethylene glycol dimethyl ether
Vzorec: C₁₀H₂₂O₅
Teplota varu: 275…276 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1,009 g/cm³
Teplota vzplanutia: 141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008505
Číslo CAS: 143-24-8
EINECS: 205-594-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity ≤0.015 %