Tlačiť
Acetamidine hydrochloride 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
170210100 170211000 170215000
ACRO170210100EA 60.57 EUR
ACRO170210100 ACRO170211000 ACRO170215000
Acetamidine hydrochloride 98+%
Acetamidine hydrochloride
Vzorec: C₂H₇ClN₂
Teplota tavenia: 160…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013016
Číslo CAS: 124-42-5
EINECS: 204-700-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98.0 to 102.0 %
HPLC 95.0 %