Tlačiť
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, DBU
160610250 160611000 160615000 160610025
ACRO160610250EA 65.69 EUR
ACRO160610250 ACRO160611000 ACRO160615000 ACRO160610025
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene 98+%
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Vzorec: C₉H₁₆N₂
Mw: 152.24
Teplota varu: 261 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 1.019 g/cm³
Teplota vzplanutia: 116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006930
Číslo CAS: 6674-22-2
EINECS: 229-713-7
OSN: 2922
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %