Tlačiť
Sodium benzenesulphinate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Benzenesulphinic acid sodium salt, Benzenesulphinic acid, sodium salt
154051000 154055000
ACRO154051000EA 85.04 EUR
ACRO154051000 ACRO154055000
Sodium benzenesulphinate 97%
Sodium benzenesulphinate
Vzorec: C₆H₅NaO₂S
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013135
Číslo CAS: 873-55-2
EINECS: 212-842-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure