Tlačiť
3-Aminocrotononitrile cis- and trans-mixture 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Iminobutyronitrile, 3-Amino-2-butenenitrile, Diacetonitrile, 3-Aminobut-2-enenitrile
152451000 152455000
ACRO152451000EA 57.36 EUR
ACRO152451000 ACRO152455000
3-Aminocrotononitrile cis- and trans-mixture 96%
3-Aminocrotononitrile
Vzorec: C₄H₆N₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008071
Číslo CAS: 1118-61-2
EINECS: 214-266-2
OSN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %