3-Aminocrotononitrile cis- and trans-mixture 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
3-Iminobutyronitrile, 3-Amino-2-butenenitrile, Diacetonitrile, 3-Aminobut-2-enenitrile
152451000
152455000
ACRO152451000EA
57.36
EUR
ACRO152451000
ACRO152455000
3-Aminocrotononitrile cis- and trans-mixture 96%
3-Aminocrotononitrile
Vzorec:
C₄H₆N₂ Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00008071 Číslo CAS: 1118-61-2 EINECS: 214-266-2 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Yellow Flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥95 % |