Tlačiť
Aminoguanidinium hydrogen carbonate 98.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
149060010 149062500 149060051
ACRO149060010EA 107.9 EUR
ACRO149060010 ACRO149062500 ACRO149060051
Aminoguanidinium hydrogen carbonate 98.5%
Aminoguanidinium hydrogen carbonate
Vzorec: C₂H₈N₄O₃
Teplota tavenia: 125 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012949
Číslo CAS: 2582-30-1
EINECS: 219-956-7
OSN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.3 %
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %