Tlačiť
Cyanoacetamide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
148651000 148655000 148650025
ACRO148651000EA 65.78 EUR
ACRO148651000 ACRO148655000 ACRO148650025
Cyanoacetamide 99%
Cyanoacetamide
Vzorec: C₃H₄N₂O
Teplota tavenia: 118…122 °C
Teplota vzplanutia: 215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008024
Číslo CAS: 107-91-5
EINECS: 203-531-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
GC ≥98.5 %