Tlačiť
Triethylene glycol dimethyl ether 99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,5,8,11-Tetraoxadodecane
139600010 139602500 139600025
ACRO139600010EA 187.32 EUR
ACRO139600010 ACRO139602500 ACRO139600025
Triethylene glycol dimethyl ether 99% stabilised
Triethylene glycol dimethyl ether
Vzorec: C₈H₁₈O₄
Teplota varu: 216 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –45 °C
Hustota: 0,986 g/cm³
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008504
Číslo CAS: 112-49-2
EINECS: 203-977-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA
Stabilizer 0.01 % BHT
Acid value ≤0.05 mg KOH/g