Tlačiť
Succinyl chloride ca. 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
132840250 132841000 132845000
ACRO132840250EA 50.54 EUR
ACRO132840250 ACRO132841000 ACRO132845000
Succinyl chloride ca. 95%
Succinyl chloride
Vzorec: C₄H₄Cl₂O₂
Teplota varu: 190 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 16…17 °C
Hustota: 1,407 g/cm³
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000749
Číslo CAS: 543-20-4
EINECS: 208-838-0
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4670 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥94 %